Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars U-botten PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10668204 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Grå, Vit botten
Grå, vit botten, White Bottom
Svart
Vit, klar botten, Clear Bottom
Vitt, Rensa botten
Vitt, Svart botten
Kvantitet:
240/förpackning
80/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
10668204 Vitt, Rensa botten 80/förpackning Paket med 80
10763594 Svart 240/förpackning Paket med 240
10444685 Grå, vit botten, White Bottom 240/förpackning Paket med 240
10218883 Vit, klar botten, Clear Bottom 240/förpackning Paket med 240
10743424 Vitt, Svart botten 80/förpackning Paket med 80
10444495 Grå, Vit botten 80/förpackning Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10668204 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030601203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipettera, kontrollera och återskapa prover med denna polypropenmikroplatta. Eppendorf™ 96-brunnars U-botten PCR mikroplattor är idealiska för analyser som kräver hög motståndskraft mot temperatur eller lösningsmedel.
  • Oöverträffad, transparent polypropen (PP) för förbättrad provsynlighet
  • OptiTrack™ Matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel via alfanumerisk märkning med hög kontrast
  • RecoverMax™ brunnsdesign: Optimerad brunnsgeometri för minimal återstående volym och utmärkta blandningsegenskaper
  • Upphöjda brunnsfälgar och slät yta för pålitlig stängning, även med värmeförsegling
  • g-Safe™ : exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 6 000x g
  • Polypropen garanterar hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer
  • Tillverkad utan glidmedel, mjukgörare eller biocider– Material som kan ha en negativ effekt på bioanalyser
  • Garanterad funktionalitet från -86 till +100 °C
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera 96 brunnar
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Förpackning 5 påsar x 16 tallrikar
Färg Vitt, Rensa botten
Antal Wells 96
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Kvantitet 80/förpackning