Beskrivning
- Oöverträffad, transparent polypropen (PP) för förbättrad provsynlighet
- OptiTrack™ Matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel via alfanumerisk märkning med hög kontrast
- RecoverMax™ brunnsdesign: Optimerad brunnsgeometri för minimal återstående volym och utmärkta blandningsegenskaper
- Upphöjda brunnsfälgar och slät yta för pålitlig stängning, även med värmeförsegling
- g-Safe™ : exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 6 000x g
- Polypropen garanterar hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer
- Tillverkad utan glidmedel, mjukgörare eller biocider– Material som kan ha en negativ effekt på bioanalyser
- Garanterad funktionalitet från -86 till +100 °C
- Autoklaverbar (121 °C, 20 min.)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Standard |
| Detektionsmetod | Kvantitativ proteinanalys |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt, Svart botten |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Rund |
| Dnase Free | Ja |
| För användning med (applikation) | För PCR-tekniker |
| Visa mer |