Läs mer
Cytiva 96 Tja Uniplates
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
96 och 384 brunnsformat UNIPLATE med 'V'-botten är väl lämpad för applikationer med små provvolymer
96 och 384 brunnsformat UNIPLATE med 'V'-botten är väl lämpad för applikationer med små provvolymer. Brunnens vertikala sidor, i kombination med ''V''-designen vid basen av varje brunn, säkerställer att allt material rinner ner genom sidoväggarna och kanaliseras in i brunnens bas. 'V'-botten säkerställer därför maximal provåtervinning - typiskt sett uppnås cirka 99% flytande provåtervinning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | GE:s Whatman UNIPLATE har en spetsig botten för högeffektiv återvinning av värdefulla prover med små volymer. De vertikala sidorna av brunnen säkerställer att material rinner in i brunnens bas. |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 250μ L |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| Antal per förpackning | 50 |
| Visa mer |