Läs mer
Thermo Scientific™ 96-brunnars UV-transparent platta, paket om 10
Produktkod. 11670352
Kvantitet:
Ask om 40
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 11670352
Brand: Thermo Scientific™ 8404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför DNA- och proteinkvantifiering i 260 nm och 280 nm-intervall med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars UV-mikroplattor.
Utför DNA- och proteinkvantifiering i 260 nm och 280 nm intervall med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunnars UV-mikroplattor. 96-brunnars format möjliggör en högre genomströmning av provscreening jämfört med kyvetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Utan lock
Beskrivning Nunc 96 Well UV-transparent platta förpackad 10/40
Array 8 x 12
Förpackning 10/förpackning, 40/ask
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Volym (metrisk) Tja 342μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling UV
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet Ask om 40
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.