Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars V-botten PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10156933 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Grå, vit botten, White Bottom
Grå, vit botten, White Bottom
Vit, klar botten, Clear Bottom
Vit, svart botten, Black Bottom
Vitt, Rensa botten
Kvantitet:
240/förpackning
80/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
Produktkod. 10156933
Brand: Eppendorf™ 0030605900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifierad Yes
Formatera Standard
Detektionsmetod Quantitative Protein Analysis
Array 8 x 12
Färg Vit, svart botten, Black Bottom
Material Polycarbonate
Antal Wells 96
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) For PCR techniques
Max. Värmestabilitet 121°C
Kvantitet 240/förpackning