Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars V-botten PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10248503 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Grå, vit botten, White Bottom
Grå, vit botten, White Bottom
Vit, klar botten, Clear Bottom
Vit, svart botten, Black Bottom
Vitt, Rensa botten
Kvantitet:
240/förpackning
80/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
Produktkod. 10248503
Brand: Eppendorf™ 0030601670
Bara null kvar
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera Standard
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Grå, vit botten, White Bottom
Material Polypropen
Antal Wells 96
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Kvantitet 80/förpackning