Läs mer
uvex 96983 Skospray
Produktkod. 17209061 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Vattentät:
Nej
Produktkod. Vattentät
17209061 Nej
1 options
Produktkod. 17209061 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9698300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 SEK
    204.04 SEK / Paket med 1
    Save 11.96 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Uvex Nano desinfektionsmedel för skoskor, mot fotlukt och fotsvamp
  • Uvex Nano Shoe använder specialutvecklad teknik som frigör kontrollerade doser av aktiva ingredienser med långvarig effekt
  • Desinfektionsmedlet innehåller antimikrobiella och svampdödande aktiva ingredienser
    • Eliminera bakterier och svamp på lång sikt
  • Ersättningen innehåller endast aktiva ingredienser godkända för användning i flera år, som finns i kosmetika (formaldehydfri, fenolfri)
  • Luktförebyggande:
    • Regelbunden användning i nya skor förhindrar att luktuppbyggnad uppstår från början
    • Handlar om bakterier
  • Pågående deodorisering:
    • Returnerar skor som redan är väl använda till luktneutrala förhållanden
  • Dödar svampar
  • För användning på insidan av alla skor
  • Artikel nr 9698.300
  • Innehåller 125 ml
Användning:
  • Spraya in Uvex Nano skon cirka 5 till 10 doser i skorna utomhus utomhus
  • Efter 5 minuters torkning är skorna redo att användas
  • Rekommenderad initial behandling av svårt påverkade skor 3 appliceringar per vecka
  • Regelbunden användning förhindrar att lukt och svamp utvecklas på lång sikt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Uvex Nano
Disponibel Återanvändbar
Kön Unisex
Motståndskraftig mot Statisk
Latexfri Ja
Vattentät Nej
Produkttyp Skyddssko