Läs mer
uvex 9770 Pheos ES-WR Oventilerade skyddshjälmar
Produktkod. 17259091 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17259091 Vitt
1 options
Produktkod. 17259091 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9770031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 SEK
    197.96 SEK / Paket med 1
    Save 12.04 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lätta hjälmar är lämpliga för användning med omgivningstemperaturer ner till -°30 C och resistenta mot heta smälta lavastänk. Hjälmarna har en kort brätte för obegränsad sikt uppåt och en fjädringssele med hjulspärr för variabel breddjustering.
  • Helt sluten hjälmskal är lämplig för användning av elektriker
  • Uppfyller alla säkerhetskrav för bygg- och industriarbete
  • Fjädringssele med hjulspärr möjliggör kontinuerlig breddjustering
  • Förkortad brätte säkerställer obegränsad sikt uppåt
  • Sida Euroslot-adaptrar (30 mm) för att fästa hörselkåpor och visirsystem
  • Sexpunktsfäste i textilband för optimal passform och komfort
  • Tål lätt tryck från sidan
  • Kan användas i temperaturer så låga som -30 °C
  • Motståndskraftig mot stänk av smält metall
  • Inkluderar ett tryckområde för personlig anpassning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397:2012, EN 50365:2002
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Hårda hattar
För användning med (applikation) Lågspänningssystem
Inkluderar Adaptersystem för Uvex™ Visir, hjälmkapslar och hjälmlampor
Material HDPE
Modell 9770 Pheos ES-WR
Produkttyp Elektriskt isolerande hjälm
Storlek 52 till 61 cm
Storlek (metrisk) 52 till 61 cm
Stil Kort brätte
Upphängningstyp Sele med hjulspärr
Ventilerad Ej ventilerad
Huvud stil Framkant