Läs mer
uvex 9770 Pheos ES Oventilerade skyddshjälmar
Produktkod. 17239091 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17239091 Vitt
1 options
Produktkod. 17239091 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9770021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 SEK
    141.51 SEK / Paket med 1
    Save 8.49 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lätta, oventilerade hjälmar i sportig design idealiska för användning inom elektrikersektorn med lågspänningssystem. Har en förkortad sköld med en konventionell inredning för enkel justering.
  • Lätt, oventilerad hjälm i sportig design
  • Helt stängd för användning inom elektrikersektorn med lågspänningssystem
  • Inkluderar ett adaptersystem för visir, hjälmkåpor och hjälmlampor
  • Konventionell interiör för enkel justering
  • Förkortad sköld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397:2012, EN 50365:2002
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Hårda hattar
För användning med (applikation) Lågspänningssystem
Inkluderar Adaptersystem för Uvex™ Visir, hjälmkapslar och hjälmlampor
Material HDPE
Modell 9770 Pheos ES
Produkttyp Elektriskt isolerande hjälm
Storlek 52 till 61 cm
Storlek (metrisk) 52 till 61 cm
Ventilerad Ej ventilerad
Huvud stil Framkant