Läs mer
uvex 9790 Pheos Faceguard
Produktkod. 17299211 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Svart
Produktkod.
17299211 Svart
1 options
Produktkod. 17299211 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9790211
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ansiktsskydd levereras helt förmonterade vilket gör dem redo för omedelbar användning. Robust polykarbonatvisir har en överlägsen beläggning, variabla låslägen och förhindrar nackbelastning.
  • Fullt förmonterat ansiktsskydd multisystem levereras redo för omedelbar användning
  • Polykarbonatvisir med supravision excellence-beläggning och variabla låslägen
  • Fjäderbelastad mekanism säkerställer att tyngdpunkten är central för att uppmuntra en naturlig hållning och undvika nackbelastning
  • Enhandssystem för variabel breddjustering säkerställer en bekväm, individualiserad passform
  • Certifierad för användningsområde 3 (vätskor) och 9 (smält metall och heta fasta ämnen)
  • Pålitligt UV 400-skydd
Supravision Excellence Coating
  • Insida: Anti-dimma
  • Utsida: Kemikaliebeständig, reptålig
  • Lätt att rengöra, mindre känslig för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Supravision Excellence
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Svart
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsfärg Klart
Produkttyp Ansiktsskydd
Modell 9790 Pheos
Storlek 52 till 64 cm
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.