Läs mer
uvex 9790 Pheos Ansiktsskydd med hörselskydd
Produktkod. 17209221 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Svart
Produktkod.
17209221 Svart
1 options
Produktkod. 17209221 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9790212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    959.44 SEK / Paket med 1
    Save 60.56 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ansiktsskydd levereras helt förmonterade, med tillhörande hörselskydd, vilket gör dem redo för omedelbar användning. Robust polykarbonatvisir har en överlägsen beläggning, variabla låslägen och förhindrar nackbelastning.
  • Fullt förmonterat ansiktsskydd multisystem levereras redo för omedelbar användning
  • Påsatta hörselkåpor kan tas bort när som helst med hjälp av bajonettfästet
  • Polykarbonatvisir med supravision excellence-beläggning och variabla låslägen
  • Fjäderbelastad mekanism säkerställer att tyngdpunkten är central för att uppmuntra en naturlig hållning och undvika nackbelastning
  • Enhandssystem för variabel breddjustering säkerställer en bekväm, individualiserad passform
  • Certifierad för användningsområde 3 (vätskor) och 9 (smält metall och heta fasta ämnen)
  • Pålitligt UV 400-skydd
Supravision Excellence Coating
  • Insida: Anti-fog
  • Utsida: Kemikaliebeständig, reptålig
  • Lätt att rengöra, mindre känslig för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Supravision Excellence
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Svart
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsfärg Klart
Produkttyp Ansiktsskydd
Inkluderar Hörselkåpor (28 dB)
Modell 9790 Pheos
Storlek 52 till 64 cm
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400