Läs mer
uvex 9906 Pheos ersättningsvisirlins
Produktkod. 17220282 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Klart
Produktkod.
17220282 Klart
1 options
Produktkod. 17220282 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9906013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 SEK
    376.73 SEK / Paket med 1
    Save 14.27 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ersättningsvisirlins för skyddshjälmar i pheos-serien är kompatibel med modell 9906.002 (mekaniska spakarmar), eller modell 9906.003 (självlåsande magnetiska spärrar).
  • Ersättningslins för uvex pheos modell 9906.002 (mekaniska hävarmar) eller modell 9906.003 (självlåsande magnetiska spärrar)
  • Lätt, robust ansiktsskärm för uvex pheos industriell skyddshjälm ES-WR / BS-WR och uvex pheos alpine (visiradapter 9790.067 krävs)
  • Märkning: 2C-1.2 W1 B 9 KN
  • Har supravision excellens beläggning
Supravision Excellence Coating
  • Insida: Anti-dimma
  • Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Lätt att rengöra och mindre känslig för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
För användning med (utrustning) Pheos 9906.002, 9906.003
Linsfärg Klart
Material Polykarbonat