Läs mer
uvex 9906 Pheos ersättningsvisirlins SLB1
Produktkod. 17210282 Handla allt Uvex Produkter
Change view
SLB1
Produktkod.
17210282 SLB1
1 options
Produktkod. 17210282 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9906012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 SEK
    558.62 SEK / Paket med 1
    Save 36.38 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ersättningsvisirlins för skyddshjälmar i pheos-serien är kompatibel med modell 9906.002 (mekaniska spakarmar), eller modell 9906.003 (självlåsande magnetiska spärrar).
  • Ersättningslins för uvex pheos modell 9906.002 (mekaniska hävarmar) eller modell 9906.003 (självlåsande magnetiska spärrar)
  • Lätt, robust ansiktsskärm för uvex pheos industriell skyddshjälm ES-WR / BS-WR och uvex pheos alpine (visiradapter 9790.067 krävs)
  • Märkning: 2C-1,2 W1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • Har supravision excellens beläggning
  • Bågblixt klass 1
Supravision Excellence Coating
  • Insida: Anti-dimma
  • Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Lätt att rengöra och mindre känslig för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell SLB1
Produkttyp Ersättningsvisir
Linsbeläggning Supravision Excellence