Läs mer
uvex 9906 Pheos ersättningsvisirlins SLB2
Produktkod. 17230282 Handla allt Uvex Produkter
Change view
SLB2
Produktkod.
17230282 SLB2
1 options
Produktkod. 17230282 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9906017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 SEK
    942.98 SEK / Paket med 1
    Save 54.02 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ersättningsvisirlins för skyddshjälmar i pheos-serien är kompatibel med modell 9906.002 (mekaniska spakarmar), eller modell 9906.003 (självlåsande magnetiska spärrar).
  • Ersättningslins för uvex pheos modell 9906.002 (mekaniska hävarmar) eller modell 9906.003 (självlåsande magnetiska spärrar)
  • Lätt, robust ansiktsskärm för uvex pheos industriell skyddshjälm ES-WR / BS-WR och uvex pheos alpine (visiradapter 9790.067 krävs)
  • Märkning: 2C-1,2 W1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
  • Har supravision excellens beläggning
  • Bågblixt klass 2 med hakskydd
Supravision Excellence Coating
  • Insida: Anti-fog
  • Utsida: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Lätt att rengöra och mindre känslig för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
För användning med (utrustning) Pheos 9906.002, 9906.003
Inkluderar Hakskydd
Linsfärg Blått
Material Polykarbonat