Läs mer
Uvex™ 9906 Pheos SLB1 polykarbonatvisir
Produktkod. 17280272 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Monteringstyp:
Magnetiska lås
Mekaniska spakar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Monteringstyp Förpackningsstorlek
17280272 Magnetiska lås -
17270272 Mekaniska spakar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17280272 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9906006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 SEK
    1343.82 SEK / Paket med 1
    Save 76.18 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Visir är behandlade med supravision excellence-beläggning för anti-dimma och anti-repor skydd. Certifierade enligt GS-ET 29 som Klass 1 Visir för skydd mot elektriska ljusbågar (4 kA).
  • Magnetlåsningssystem är extremt lätt att fästa på visiret
  • Ergonomiskt ledsystem är bekvämt att bära, även under långa perioder
  • Certifierade i enlighet med GS-ET 29 som Klass 1 Visir för skydd mot elektriska ljusbågar (4 kA)
  • Märkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (ram), 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (lins)
  • Endast kompatibel med Pheos ES-WR hjälmar
  • Linsen kan bytas
  • Hjälm säljs separat
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Färg Svart
För användning med (utrustning) Pheos ES-WR skyddshjälmar
Linsfärg Klart
Material Polykarbonat
Modell 9906 Pheos SLB1
Monteringstyp Magnetiska lås
Produkttyp Visir
Arc Flash Rating Klass 1