Läs mer
Uvex™ 9906 Pheos SLB2 polykarbonatvisir
Produktkod. 17290272 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Monteringstyp:
Magnetiska lås
Mekaniska spakar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Monteringstyp
17290272 Mekaniska spakar
17200282 Magnetiska lås
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17290272 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9906007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 SEK
    1537.45 SEK / Paket med 1
    Save 87.55 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Visir är behandlade med supravision excellence-beläggning för anti-dimma och anti-repor skydd. Certifierade enligt GS-ET 29 som Klass 2 Visir för skydd mot elektriska ljusbågar (7 kA).
  • Magnetlåsningssystem är extremt lätt att fästa på visiret
  • Ergonomiskt ledsystem är bekvämt att bära, även under långa perioder
  • Certifierade i enlighet med GS-ET 29 som Klass 2 Visir för skydd mot elektriska ljusbågar (7 kA)
  • Märkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ram), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Lins)
  • Endast kompatibel med Pheos ES-WR hjälmar
  • Linsen kan bytas
  • Hjälm säljs separat
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Färg Svart
För användning med (utrustning) Pheos ES-WR skyddshjälmar
Linsfärg Klart
Material Polykarbonat
Modell 9906 Pheos SLB2
Monteringstyp Mekaniska spakar
Produkttyp Visir
Arc Flash Rating Klass 2