Läs mer
Uvex™ 9906 Pheos SLB2 polykarbonatvisir
Produktkod. p-7221915 Handla allt Uvex Produkter
Monteringstyp:
Magnetiska lås
Mekaniska spakar
Produktkod. 17200282
Brand: Uvex™ 9906008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Visir är behandlade med supravision excellence-beläggning för anti-dimma och anti-repor skydd. Certifierade enligt GS-ET 29 som Klass 2 Visir för skydd mot elektriska ljusbågar (7 kA).
  • Magnetlåsningssystem är extremt lätt att fästa på visiret
  • Ergonomiskt ledsystem är bekvämt att bära, även under långa perioder
  • Certifierade i enlighet med GS-ET 29 som Klass 2 Visir för skydd mot elektriska ljusbågar (7 kA)
  • Märkning: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Ram), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Lins)
  • Endast kompatibel med Pheos ES-WR hjälmar
  • Linsen kan bytas
  • Hjälm säljs separat
Supravision Excellence Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
  • Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Färg Svart
För användning med (utrustning) Pheos ES-WR skyddshjälmar
Linsfärg Klart
Material Polykarbonat
Modell 9906 Pheos SLB2
Monteringstyp Magnetiska lås
Produkttyp Visir
Arc Flash Rating Klass 2