Läs mer
uvex 9970 Rengöringsstation och tillbehör
Produktkod. 17240292 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Produkttyp:
Plastpump
Städstation
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
17240292 Städstation Varje
17270292 Plastpump -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17240292 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9970005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    832.82 SEK / Paket med 1
    Save 47.18 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Montera och fyll på enkelt Uvex™ Rengöringsstation för bekväm rengöring av skyddsglasögon.
  • Cleaning Station är lätt att montera och fylla på
  • För användning med alla Uvex™ Säkerhetsglasögon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 24 x 28 cm
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001
Färg Blå, grå
Produkttyp Städstation
För användning med (utrustning) Uvex™ Säkerhetsglasögon
För användning med (applikation) Rengöring Uvex™ Säkerhetsglasögon
Inkluderar Rengöringspapper (2 x 9971000), rengöringsvätska (9972103) och plastpump (9973101)
Disponibel Återanvändbar