Läs mer
uvex 9972 Rengöringsvätska
Produktkod. 17250292 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
17250292 500 mL
1 options
Produktkod. 17250292 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9972101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.17 SEK
    122.31 SEK / Paket med 1
    Save 10.86 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
En effektiv rengöring för alla Uvex™ Säkerhetsglasögon.
  • Förpackad i en 500 ml rund flaska
  • Lämplig för användning med alla visningslinser
  • Inte kompatibel med Cleaning Station 9970005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Produkttyp Rengöringsvätska
För användning med (utrustning) Uvex™ Visningslinser
Kvantitet 500 mL
Disponibel Återanvändbar