Läs mer
9a-Bromobudesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9 alpha-bromo-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 313474-59-8 |
| Molekylformel | C25H33BrO6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Budesonide Imp. J (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-9alpha-bromo-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (11beta,16alpha)-9-bromo-16,17-[butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33BrO6/c1-4-5-21-31-20-11-17-16-7-6-14-10-15(28)8-9-22(14,2)24(16,26)18(29)12-23(17,3)25(20,32-21)19(30)13-27/h8-10,16-18,20-21,27,29H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(Br)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9α-bromo-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.43 |
| Formel vikt | 508.1461 |