Läs mer
9a-Chloro-9-desfluoro Halobetasol 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9alpha-Chloro-9-desfluoro Halobetasol 17-Propionate |
| CAS | 66852-61-7 |
| Molekylformel | C25H31Cl2FO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (6alpha,11beta,16beta)-9,21-dichloro-6-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, CGP 15900, Halobetasol Propionate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31Cl2FO5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(28)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,27)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-6-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.42 |
| Formel vikt | 500.1533 |