missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16-beta-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2’-[4’-chloro-5’-ethylfuran-3’(2’H)-one, TRC

Produktkod. 30009107
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009107 25 mg
30003243 500 mg
30004690 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59180025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1486466-31-2
Molekylformel C25 H30 Cl F O4
Molekylvikt (g/mol) 448.95
Synonym (17R)-4'-Chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2'(3'H)-furan]-3,3'-dione, Clobetasol Propionate 17α-spiro Compound, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2'-[4'-chloro-5'-ethylfuran-3'(2'H)-one
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-4'-chloro-5'-ethyl-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethylspiro[6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-furan]-3,3'-dione
LEDER CCC1=C(Cl)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](C)C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C

Specifica

Kemiskt namn eller material Clobetasol Propionate 17alpha-spiro Compound
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H30ClFO4/c1-5-18-20(26)21(30)25(31-18)13(2)10-17-16-7-6-14-11-15(28)8-9-22(14,3)24(16,27)19(29)12-23(17,25)4/h8-9,11,13,16-17,19,29H,5-7,10,12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vikt 448.1817
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.