Läs mer
9Alpha-Fluoroprednisolone 17-Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9alpha-Fluoroprednisolone 17-Valerate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35FO6/c1-4-5-6-22(32)33-25(21(31)15-28)12-10-18-19-8-7-16-13-17(29)9-11-23(16,2)26(19,27)20(30)14-24(18,25)3/h9,11,13,18-20,28,30H,4-8,10,12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 462.2418 |