missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(9b,11b,16a)-9,11-Epoxy-16,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9beta,11beta,16alpha)-9,11-Epoxy-16,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 94088-91-2 |
| Molekylformel | C21H26O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-16,17,21-trihydroxy-, (9β,11β,16α)-, 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., (9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-16,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Defluoro-9β,11β-epoxytriamcinolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O6/c1-18-6-5-12(23)7-11(18)3-4-13-14-8-15(24)20(26,16(25)10-22)19(14,2)9-17-21(13,18)27-17/h5-7,13-15,17,22,24,26H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)C=C[C@]45C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.43 |
| Formel vikt | 374.1729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?