Läs mer
9b-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9b-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |
| CAS | 6038-49-9 |
| Molekylformel | C16H13ClN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9b-(p-Chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClN2O/c17-12-7-5-11(6-8-12)16-14-4-2-1-3-13(14)15(20)19(16)10-9-18-16/h1-8,18H,9-10H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C23NCCN2C(=O)c4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 9b-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.74 |
| Formel vikt | 284.0716 |