Läs mer
(9E)-12-Hydroxy-9-octadecenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9E)-12-Hydroxy-9-octadecenoic Acid |
| CAS | 82188-83-8 |
| Molekylformel | C18 H34 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (9E)-12-Hydroxy-9-octadecenoic Acid, 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9E)-, 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (E)-, (9E)-12-Hydroxy-9-octadecenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9+ |
| LEDER | CCCCCCC(O)C\C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-12-hydroxyoctadec-9-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.461 |
| Formel vikt | 298.251 |