Läs mer
(9E,12E)-Octadeca-9,12-dienoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linolelaidic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+ |
| Formel vikt | 280.2402 |