Läs mer
(9E)-Lumefantrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9E)-Lumefantrine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15+ |
| Formel vikt | 527.155 |