Läs mer
9H-Carbazol-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9H-Carbazol-3-ol |
| CAS | 7384-07-8 |
| Molekylformel | C12H9O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Hydroxycarbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c1-8-6-12-10(7-13(8)15)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14-15H,1H3 |
| LEDER | Oc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-9H-carbazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.21 |
| Formel vikt | 183.0684 |