Läs mer
9H-Carbazole-3-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9H-Carbazole-3-carbaldehyde |
| CAS | 51761-07-0 |
| Molekylformel | C13 H9 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO/c15-8-9-5-6-13-11(7-9)10-3-1-2-4-12(10)14-13/h1-8,14H |
| LEDER | O=Cc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-namn | 9H-carbazole-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.217 |
| Formel vikt | 195.068 |