Läs mer
9H-karbazol, TRC
Produktkod. 17970735
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970735 100 mg
17974205 10 g
17952405 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17970735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC176065100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-74-8
Molekylformel C12 H9 N
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Synonym Carbazole (8CI), 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091
IUPAC-namn 9H-karbazol
LEDER c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Formel vikt 167.0735