Läs mer
9H-Fluoren-9-ylmetyl-4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2h)-pyrazinkarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356614
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356614 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10356614 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07782DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9H-Fluoren-9-ylmethyl 4-(3-butenoyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 876728-43-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C23H24N2O3
MDL-nummer MFCD08271967
Kvantitet 1 g
Synonym 9h-fluoren-9-yl methyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 4-but-3-enoyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-1-oxo-3-buten-1-yl-, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9h-fluoren-9-ylmethyl-4-3-butenoyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate
InChI-nyckel WRSRYPVHNSMIQR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmetyl-4-but-3-enoylpiperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 376.456
PubChem CID 18525938
Formel vikt 376.45
Procent renhet 97%