Läs mer
(9H-Purin-6-ylamino) Ättiksyra (kan innehålla upp till 20 % oorganiska ämnen), TRC
Produktkod. 30420022
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30420022 25 mg
1 options
Produktkod. 30420022 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84029325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid
CAS 10082-93-6
Molekylformel C7 H7 N5 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011
InChI formel InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12)
LEDER OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-namn 2-(7H-purin-6-ylamino)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 193.163
Formel vikt 193.06