Läs mer
(9H-Purin-6-ylamino) Ättiksyra (kan innehålla upp till 20 % oorganiska ämnen), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid |
| CAS | 10082-93-6 |
| Molekylformel | C7 H7 N5 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12) |
| LEDER | OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 2-(7H-purin-6-ylamino)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.163 |
| Formel vikt | 193.06 |