Läs mer
9H-Thioxanten, Mikromol™
Produktkod. 30049913
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049913 100 mg
30049629 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049913 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0125.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
9H-Thioxanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioxanthene
CAS 261-31-4
Analyt- eller komponentnamn Thioxanthene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthene, Metixene Hydrochloride Imp. A (EP), Metixene Hydrochloride Impurity A, Metixene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10S/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
LEDER C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn 9H-tioxanten
Molekylvikt (g/mol) 198.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 198,0503 g/mol