Läs mer
9H-xanten-9-ylacetiksyra, TRC
Produktkod. 30450215
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450215 100 mg
30451333 50 mg
30451726 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX499965100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217-58-9
Molekylformel C15H12O3
Molekylvikt (g/mol) 240.25
IUPAC-namn 2-(9H-xanten-9-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9H-xanthen-9-ylacetic acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O3/c16-15(17)9-12-10-5-1-3-7-13(10)18-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-8,12H,9H2,(H,16,17)
Formel vikt 240.0786