Läs mer
Thermo Scientific™ Chromacol 9mm Wide-Opening Screw Thread Vial Inserts, Flat Bottom
Volym (metrisk):
300 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
- 300uL insert
- Profile: Flat bottom
- Glass: Clear
- 6 x 31mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 300μL Insert |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 300 μL |
| Volym (metrisk) Rest | <12 μL |
| Basstil | Flat Bottom |
| Volym (metrisk) Totalt | 300 μL |
| Höjd (metrisk) | 31 mm |
| Visa mer |