Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beskrivning
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med AVCS inbyggda i dessa 9 mm skruvlock får du en optimal, konsekvent tätning varje gång.
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) teknik inbyggd i 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Skruvlock och Septa du kommer att få en optimal, konsekvent tätning varje gång. Med bara ett varv erbjuder de lätt på och av bekvämlighet och är ett kostnadseffektivt alternativ till kepsar med bundna septa. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Den nya nationella Target DP 9 mm förslutningar är designade för att hjälpa kromatografer att uppnå mer tillförlitlig och effektiv provanalys. Designad för att rymma nästan alla kromatografiautosamplare som är utrustade för 12x 32 cm flaskbrickor, C5000-seriens förslutning eliminerar effektivt septa-genomslag och förbättrar avsevärt produktiviteten och flexibiliteten i laboratoriet. I kärnan av det nationella Target DP 9 mm C5000-serien av förslutningar är teknologin Advanced Vial Closure System. Enkelt uttryckt, AVCS gör att din stängning fungerar som aldrig förr. C5000-seriens förslutningar är helt kompatibla med alla C4000-serien Target DP 9 mm flaskor.
Funktioner av Target DP 9 mm flaskförslutningar:
- Septa-genomströmning nästan eliminerad på grund av förbättrad inre geometri
- Ökad tätningsförmåga
- AVCS ger friheten att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
- Kostnadseffektivt alternativ till nuvarande val för att lösa push through (bonded septa)
- Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering även med dåligt passande handskar
- Ojämna kanter har eliminerats vilket gör det enklare och bekvämare att använda samtidigt som den automatiska provtagningsfunktionen förbättras
För mer information, besök
www.fishersci.com och sök efter nyckelord
Nationell Target DP Flaskförslutningar .
National C5000-serien Target DP 9 mm bred öppning 9 mm stängning
- En bred öppningsflaska förtjänar en bred öppningsförslutning. Använder AVCS C5000-seriens breda öppningsförslutning ökar den tillgängliga injektionsytan med över 7 %, vilket ger större yta för injektionsnålpenetrering.
National C5000-serien Target DP 9 mm integrerad membranstängning
- Förutom AVCS C5000-seriens förslutning ger en halogen- och gummifri provhanteringsmiljö för HPLC-applikationer eller applikationer där silikoner och gummisepta inte är lämpliga.
National C5000-serien Target DP 9 mm solid stängning
- AVCS teknik ger maximalt skydd av prover under långtidslagring. Den skyddande toppen förhindrar oavsiktlig punktering av septum och resulterande provförlust. Kan förvaras ner till -80 °F.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Klart lock med inbyggt polypropenmembran |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Septum | Polypropen |
| Produktlinje | Säkert |
| Kvantitet | 100 |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| För användning med (utrustning) | C4000-serien Target DP 9 mm injektionsflaskor |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.