Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beschreibung
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) teknik inbyggd i 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Skruvlock och Septa du kommer att få en optimal, konsekvent tätning varje gång. Med bara ett varv erbjuder de lätt på och av bekvämlighet och är ett kostnadseffektivt alternativ till kepsar med bundna septa. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
De nya National 9 Target DP mm-stängningarna är utformade för att hjälpa kromatografer att uppnå mer tillförlitlig och effektiv provanalys. C5000-seriens slut är utformad för nästan alla kromatografiautosamplers anpassade för 12 x 32 cm provrörsbrickor, och eliminerar effektivt septa-push-through och ökar produktiviteten och flexibiliteten avsevärt i laboratoriet. I kärnan av National Target DP 9 mm C5000-serien av kapslingar finns teknologin Advanced Vial Closure System. Enkelt uttryckt AVCS låter det din avslutning fungera som aldrig förr. C5000-seriens slutkapslar är fullt kompatibla med alla C4000-seriens Target DP 9 mm-flaskor.
Egenskaper hos Target DP 9 mm flaskstängningar:
- Septa-genomskjutningen är nästan helt borta tack vare förbättrad inre geometri
- Ökad tätningsförmåga
- AVCS ger friheten att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina användningsområden
- Kostnadseffektivt alternativ till nuvarande alternativ för att lösa push-through (bundna septa)
- Optimerad ergonomi, fin textur och jämnt fördelade resår för bättre hantering även med dåligt sittande handskar
- Grova kanter har eliminerats, vilket gör det enklare och bekvämare att använda samtidigt som autosamplerns funktion förbättras
National C5000-serien Target DP 9 mm bred öppning 9 mm Stängning
- En vidöppen flaska förtjänar en bred öppning. Genom att använda AVCS teknik ökar C5000-seriens breda öppningsstängning den tillgängliga injektionsyta med över 7 %, vilket ger större yta för injektionsnålpenetration.
National C5000-seriens Target DP 9 mm integrerade membranförslutning
- Utöver AVCS teknik erbjuder C5000-seriens slut en miljö för hantering av prover utan halogen och gummi för HPLC-applikationer eller där silikoner och gummiseptor inte är lämpliga.
National C5000-seriens Target DP 9 mm solida slut
- AVCS Teknologin ger maximalt skydd för prover under långtidslagring. Det skyddande toppen förhindrar oavsiktlig punktion av nässkiljeväggen och därmed provförlust. Kan lagras ner till -80 °F.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Blått lock med inbyggt polypropenmembran |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Septum | Polypropen |
| Inkluderar | Integral Septum |
| Produktlinje | Säkert |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| Mehr anzeigen |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.