Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 15236573
Change view
Färg:
Blått
Blått
Blått, Blått
Blått, Klart
Blått, Rött, Vitt
Blått, Vitt, Rött
Grå, Rött, Vitt
Klart
Rosa
Rosa, Rött, Vitt
Svart, Rött, Vitt
Septum:
Bunden PTFE/Silikon
Ingen Septum
Ingen nässkiljevägg
PTFE/silikon/PTFE
Polypropen
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Silikon/PTFE, Y-förspalt
Solid PTFE-skiva med silikontätningsring
Solid aluminiumskiva med silikontätningsring
Vit silikon/röd PTFE
Material:
Aluminium, Silikon, Polypropen
PTFE, Silikon, Polypropen
Polypropen
Produkttyp:
Skruvlock
Öppen skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Material Produkttyp unitSize
15236573 Blått Solid aluminiumskiva med silikontätningsring Aluminium, Silikon, Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13206399 Blått, Rött, Vitt PTFE/silikon/PTFE PTFE, Silikon, Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13246409 Klart Polypropen Polypropen Skruvlock Paket med 100
13256409 Blått Polypropen Polypropen Skruvlock -
15256543 Blått, Blått Ingen Septum Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15296543 Rosa Ingen nässkiljevägg Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15206563 Rosa, Rött, Vitt Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE PTFE, Silikon, Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15246573 Blått Solid PTFE-skiva med silikontätningsring PTFE, Silikon, Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
13206419 Blått, Vitt, Rött Vit silikon/röd PTFE PTFE, Silikon, Polypropen Skruvlock Paket med 500
13226419 Blått, Vitt, Rött Silikon/PTFE, Y-förspalt PTFE, Silikon, Polypropen Skruvlock Paket med 500
13246429 Blått Ingen nässkiljevägg Polypropen Skruvlock Paket med 500
15318026 Blått, Klart Bunden PTFE/Silikon PTFE, Silikon, Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15368026 Svart, Rött, Vitt Bunden PTFE/Silikon PTFE, Silikon, Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
15338036 Grå, Rött, Vitt Bunden PTFE/Silikon PTFE, Silikon, Polypropen Öppen skruvlock Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15236573 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C500056AL
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förhindra att septan trycker igenom och för mycket och för lite åtstramning. Med AVCS inbyggda 9 mm skruvlock får du alltid en optimal och jämn tätning.
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) teknik inbyggd i 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Skruvlock och Septa du kommer att få en optimal, konsekvent tätning varje gång. Med bara ett varv erbjuder de lätt på och av bekvämlighet och är ett kostnadseffektivt alternativ till kepsar med bundna septa. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
De nya National 9 Target DP mm-stängningarna är utformade för att hjälpa kromatografer att uppnå mer tillförlitlig och effektiv provanalys. C5000-seriens slut är utformad för nästan alla kromatografiautosamplers anpassade för 12 x 32 cm provrörsbrickor, och eliminerar effektivt septa-push-through och ökar produktiviteten och flexibiliteten avsevärt i laboratoriet. I kärnan av National Target DP 9 mm C5000-serien av kapslingar finns teknologin Advanced Vial Closure System. Enkelt uttryckt AVCS låter det din avslutning fungera som aldrig förr. C5000-seriens slutkapslar är fullt kompatibla med alla C4000-seriens Target DP 9 mm-flaskor.
Egenskaper hos Target DP 9 mm flaskstängningar:
  • Septa-genomskjutningen är nästan helt borta tack vare förbättrad inre geometri
  • Ökad tätningsförmåga
  • AVCS ger friheten att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina användningsområden
  • Kostnadseffektivt alternativ till nuvarande alternativ för att lösa push-through (bundna septa)
  • Optimerad ergonomi, fin textur och jämnt fördelade resår för bättre hantering även med dåligt sittande handskar
  • Grova kanter har eliminerats, vilket gör det enklare och bekvämare att använda samtidigt som autosamplerns funktion förbättras
National C5000-serien Target DP 9 mm bred öppning 9 mm Stängning
  • En vidöppen flaska förtjänar en bred öppning. Genom att använda AVCS teknik ökar C5000-seriens breda öppningsstängning den tillgängliga injektionsyta med över 7 %, vilket ger större yta för injektionsnålpenetration.
National C5000-seriens Target DP 9 mm integrerade membranförslutning
  • Utöver AVCS teknik erbjuder C5000-seriens slut en miljö för hantering av prover utan halogen och gummi för HPLC-applikationer eller där silikoner och gummiseptor inte är lämpliga.
National C5000-seriens Target DP 9 mm solida slut
  • AVCS Teknologin ger maximalt skydd för prover under långtidslagring. Det skyddande toppen förhindrar oavsiktlig punktion av nässkiljeväggen och därmed provförlust. Kan lagras ner till -80 °F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning 9 mm skruvlock med öppen topp, 6 mm hål
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Blått
Material Aluminium, Silikon, Polypropen
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Solid aluminiumskiva med silikontätningsring
Inkluderar Septum
Produktlinje Säkert
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvgänga injektionsflaskor
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specification Certified
Produkttyp Öppen skruvlock
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.