Läs mer
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 15256543
Färg:
Blått
Black, Red, White
Blue
Blue, Clear
Blue, Red, White
Blue, White, Red
Gray, Red, White
Klart
Pink
Pink, Red, White
Septum:
Bonded PTFE/Silicone
Ingen Septum
No Septum
PTFE/silicone/PTFE
Polypropen
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Silicone/PTFE, Y-Pre-slit
Solid PTFE-skiva med silikontätningsring
Solid aluminiumskiva med silikontätningsring
White Silicone/Red PTFE
Material:
Aluminium, Silikon, Polypropen
PTFE, Silicone, Polypropylene
PTFE, Silikon, Polypropen
Polypropen
Polypropylene
Typ:
Open Top Screw Cap
Screw Cap
Skruvlock
Öppna övre skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 15256543
Brand: Thermo Scientific™ C500098B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med AVCS inbyggda i dessa 9 mm skruvlock får du en optimal, konsekvent tätning varje gång.
Förhindra septa genomtryckning och över- och underåtdragning. Med avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) teknik inbyggd i 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Skruvlock och Septa du kommer att få en optimal, konsekvent tätning varje gång. Med bara ett varv erbjuder de lätt på och av bekvämlighet och är ett kostnadseffektivt alternativ till kepsar med bundna septa. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Den nya nationella Target DP 9 mm förslutningar är designade för att hjälpa kromatografer att uppnå mer tillförlitlig och effektiv provanalys. Designad för att rymma nästan alla kromatografiautosamplare som är utrustade för 12x 32 cm flaskbrickor, C5000-seriens förslutning eliminerar effektivt septa-genomslag och förbättrar avsevärt produktiviteten och flexibiliteten i laboratoriet. I kärnan av det nationella Target DP 9 mm C5000-serien av förslutningar är teknologin Advanced Vial Closure System. Enkelt uttryckt, AVCS gör att din stängning fungerar som aldrig förr. C5000-seriens förslutningar är helt kompatibla med alla C4000-serien Target DP 9 mm flaskor.
Funktioner av Target DP 9 mm flaskförslutningar:
  • Septa-genomströmning nästan eliminerad på grund av förbättrad inre geometri
  • Ökad tätningsförmåga
  • AVCS ger friheten att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Kostnadseffektivt alternativ till nuvarande val för att lösa push through (bonded septa)
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering även med dåligt passande handskar
  • Ojämna kanter har eliminerats vilket gör det enklare och bekvämare att använda samtidigt som den automatiska provtagningsfunktionen förbättras
För mer information, besök
www.fishersci.com och sök efter nyckelord
Nationell Target DP Flaskförslutningar .
National C5000-serien Target DP 9 mm bred öppning 9 mm stängning
  • En bred öppningsflaska förtjänar en bred öppningsförslutning. Använder AVCS C5000-seriens breda öppningsförslutning ökar den tillgängliga injektionsytan med över 7 %, vilket ger större yta för injektionsnålpenetrering.
National C5000-serien Target DP 9 mm integrerad membranstängning
  • Förutom AVCS C5000-seriens förslutning ger en halogen- och gummifri provhanteringsmiljö för HPLC-applikationer eller applikationer där silikoner och gummisepta inte är lämpliga.
National C5000-serien Target DP 9 mm solid stängning
  • AVCS teknik ger maximalt skydd av prover under långtidslagring. Den skyddande toppen förhindrar oavsiktlig punktering av septum och resulterande provförlust. Kan förvaras ner till -80 °F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 9 mm skruvlock med öppen topp, 6 mm hål
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Blått
Material Polypropen
Septum Ingen Septum
Produktlinje Säkert
Kvantitet 100
Typ Öppna övre skruvlock
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvgänga injektionsflaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.