Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Certified Amber Wide Opening Screw Thread Kits
Produktkod. 15290379
Change view
Beskrivning:
Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad SureStop-ampull med 9 mm bred öppning
Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning
Bekvämlighetskit, 2 ml skruvflaska med 9 mm bred öppning
Bekvämlighetskit, 2 ml skruvflaska med 9 mm bred öppning, silaniserad
Monterat kit, 2 ml certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning
Stängningsfärg:
Blått
Grå
Svart
Septum:
Blå PTFE/Vit silikon
Bonded Clear PTFE/Clear Silicone
Bonded Red PTFE/ White Silicone
Bonded Red PTFE/Vit Silikon
Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi
Röd PTFE/Vit silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Stängningsfärg Septum unitSize
15290379 Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad SureStop-ampull med 9 mm bred öppning Blått Blå PTFE/Vit silikon Paket med 100
15220389 Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad SureStop-ampull med 9 mm bred öppning Blått Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Paket med 100
15280379 Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad SureStop-ampull med 9 mm bred öppning Blått Röd PTFE/Vit silikon Paket med 100
15260389 Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning Blått Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Paket med 100
15318066 Bekvämlighetskit, 2 ml skruvflaska med 9 mm bred öppning Blått Bonded Clear PTFE/Clear Silicone Paket med 100
15368066 Bekvämlighetskit, 2 ml skruvflaska med 9 mm bred öppning Grå Bonded Clear PTFE/Clear Silicone Paket med 100
15398066 Bekvämlighetskit, 2 ml skruvflaska med 9 mm bred öppning, silaniserad Grå Bonded Clear PTFE/Clear Silicone Paket med 100
15388036 Monterat kit, 2 ml certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning Svart Bonded Red PTFE/Vit Silikon Paket med 100
15398036 Monterat kit, 2 ml certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning Grå Bonded Red PTFE/ White Silicone Paket med 100
15358046 Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning Svart Bonded Red PTFE/ White Silicone Paket med 100
15364654 Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning Grå Bonded Clear PTFE/Clear Silicone Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15290379 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CERT5000576W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use certified clean, low particle, low background vials for your high sensitivity LC/MS and GC/MS applications. They are fully lot-tested for 15 critical parameters.
Use certified clean, low particle, low background vials for your LC/MS, GC/MS and chromatography high sensitivity applications. Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Amber Glass Screw MS Certified Vial Convenience Kits are fully lot-tested by multiple methods for 15 critical parameters. Every pack comes with a Certificate of Conformance. Manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, vials are available in assembled and unassembled kits. An assortment of wide opening 9mm vials and a selection of closures are available to suit your application.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Beskrivning Bekvämlighetskit, 2 ml certifierad SureStop-ampull med 9 mm bred öppning
Färg Amber
Material Glass, PTFE, Silicone
Förslits Yes
Septum Blå PTFE/Vit silikon
Antal per förpackning 100
Produktlinje LC-GC CERT
Markeringspunkt Yes
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.