Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Certified Clear Wide Opening Screw Thread Kits
Produktkod. 15250389
Beskrivning:
Bekvämlighetskit, 9 mm bred öppning med skruvflaska, 2 ml
Bekvämlighetskit, 9 mm bred öppning med skruvflaska, 2 ml, silaniserad
Bekvämlighetskit, 9 mm bred öppning, 1,5 ml total återvinningsskruvflaska med 10 μl reservoar
Bekvämlighetskit, 9 mm bred öppning, 1,7 ml skruvflaska med hög återvinning och 30 μl reservoar
Bekvämlighetskit, certifierad 9 mm bred öppning för total återvinningsskruv, med 10 μl reservoar
Bekvämlighetskit, certifierad 9 mm skruvflaska med hög återhämtningsförmåga, 1,7 ml
Bekvämlighetskit, certifierad SureStop-ampull med 9 mm bred öppning, 2 ml
Bekvämlighetskit, certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning, 2 ml
Monterat bekvämlighetskit, certifierad 9 mm skruvflaska med genomskinlig ID, 2 ml med bundet PTFE/silikonlock
Monterat kit, certifierad 9 mm skruvflaska med bred öppning, 2 ml
Stängningsfärg:
Blått
Grå
Svart
Septum:
Blå PTFE/Vit silikon
Bonded Clear PTFE/Clear Silicone
Bonded Red PTFE/Vit Silikon
Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi
Röd PTFE/Vit silikon
Vit silikon/klar PTFE MS-certifierad
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15250389
Brand: Thermo Scientific™ CERT500080W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use certified clean, low particle, low background vials for your high sensitivity LC/MS and GC/MS applications. They are fully lot-tested for 15 critical parameters.
Use certified clean, low particle, low background vials for your LC/MS, GC/MS and chromatography high sensitivity applications. Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Screw Thread Certified Vial Kits are fully lot-tested by multiple methods for 15 critical parameters. Every pack comes with a Certificate of Conformance. Manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, vials are available in assembled and unassembled kits. An assortment of wide opening 9mm vials and a selection of closures are available to suit your application.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Blått
Beskrivning Bekvämlighetskit, certifierad skruvflaska med 9 mm bred öppning, 2 ml
Färg Clear
Material Glass, PTFE, Rubber
Förslits No
Septum Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi
Antal per förpackning 100
Produktlinje LC-GC CERT
Förslutningstyp Screw Cap
Markeringspunkt Ja
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.