Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml glas 9 mm skruvlock (U)HPLC & GC ampuller, nivå 2
Beskrivning
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml skruvtoppsampuller (nivå 2) är designade för rutinmässig QA/QC och högkapacitetsanalysapplikationer för GC-, LC- och masspektrometriinstrument (MS). Kompatibla med 15 mm autosampler-brickor.
Tillverkade av högrent klart glas minimerar dessa flaskor metallinnehåll, extraktbara ämnen och lakbara ämnen – avgörande för att bibehålla provets integritet och uppfylla USA:s, EU:s och JPN Pharmacopeias standarder.
Varje flaska är specifikationscertifierad för att säkerställa deras fysiska mått och kompatibilitet med autosampler.
Kombinera med Thermo Scientific™ SureSTART™ Advanced Vial Closure System (AVCS™) 9 mm lock och septa för att säkerställa optimal prestanda.
Nyckelfunktioner
- Finns i klart glas
- För en säker, läckfri tätning, kombinera med SureSTART™ 9 mm skruvkorkor och septa _x000D_
- Write-on-patch för stickmärkning och spårning
Prestandanivå 2 – för höggenomströmningsapplikationer
- Identifierad av två vågor på flaskan
- Uppfyller kraven i USA, EU och JPN Pharmacopeia
- Optimalt för GC-, LC- och MS-applikationer
- Lågt metallinnehåll, extraktbara ämnen och lakbara ämnen för konsekventa analytiska resultat
- Stöder spårbara, reproducerbara och validerade resultat utan avbrott i genomströmningen
Specifikationscertifierad
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Överensstämmelseintyg tillgängligt via lottnummer för revision och dokumentation
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) öppning | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 4,0 ml |
| Infoga typ | Hold (Håll) |
| Volym (metrisk) Rest | <500μ L |
| Basstil | Platt botten |
| Volym (metrisk) Totalt | 4 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.