Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Clear Glass Screw Thread Vials
Beskrivning
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing with vials built with the innovative Advanced Vial Closure System (AVCS).
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing. Thermo Scientific™ 9 mm Clear Glass Screw Thread Vials are 12 x 32 mm and built with Advanced Vial Closure System (AVCS). This innovation not only prevents septa push through, but provides a stop point for the cap to prevent over- or under-tightening and provide an optimal, consistent seal every time. Vials are made from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards. Choose from Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
- Fyll flaskor enkelt med den breda halsöppningen; kräver mikroinsatser med 6 mm diameter
- Få maximal provutvinning utan behov av separata insatser genom att använda mikroskopisk provtagning och High Recovery Vials
- Identifiera prov och volym med graderad, skrivpå-patch som finns på vissa flaskor
- Uppnå maximal återvinning av kritiska polära komponenter, labila eller OH-interagerande föreningar med silaniserat (avaktiverat) glas (valfritt)
Hitta det bästa insatslaget för dina provbehov
- Microseal Insatser
- Polyspring Inlägg justerar sig själva och ger en dämpning mot nålkontakt
- Precisionspunktinsatser minimerar kvarvarande provförlust
- Pulled point-insatser är ett ekonomiskt val för icke-kritiska tillämpningar
Få tätningen och prestandan hos en crimp-toppflaska
- Sure Stop flaskans design inkluderar en tydlig slutpunkt i flaskans finish
- Tar bort all subjektivitet i att uppnå optimal tätkompression när en flaska stängs
- Förhindrar över- eller underåtdragning av stängningar
- Ger en optimal tätning varje gång
Autosamplerkompatibilitet*
Rekommenderas för de flesta autosamplermärken
*Se Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog för kompatibilitet med autosampler.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Klart glas; 2 ml/1,8 ml kapacitet |
| Diameter (metrisk) öppning | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2,0 ml |
| Infoga typ | Hold (Håll) |
| Volym (metrisk) Rest | <170 μl |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.8 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.