Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Clear Glass Screw Thread Vials
Produktkod. 14849810 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,3 ml
375 μl
475 μl
1,2 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
4,0 ml
Basstil:
Avsmalnande bas
Djup brunnsbas
Dornbas
Platt botten
Sätt i flaskan
Markeringspunkt:
Blått
Grön
Gult
Ja
Nej
Rött
Infoga typ:
10 μl behållare
150 μl reservoar
200 μL smältinsats
30 μl reservoar
300 μL smältinsats
350 μL smältinsats
None
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Basstil Markeringspunkt Infoga typ unitSize
14849810 2,0 ml Platt botten Ja None Paket med 100
10083623 0,3 ml Sätt i flaskan Ja 300 μL smältinsats Paket med 100
11593850 2,0 ml Platt botten Nej None Paket med 1000
14839810 2,0 ml Platt botten Nej None Paket med 100
10529375 2,0 ml Platt botten Blått None Paket med 100
10251765 2,0 ml Platt botten Grön None Paket med 100
10118894 2,0 ml Platt botten Rött None Paket med 100
11548240 2,0 ml Platt botten Ja None Paket med 100
10428204 2,0 ml Platt botten Gult None Paket med 100
11568240 1,7 ml Avsmalnande bas Nej 30 μl reservoar Paket med 100
12443568 475 μl Sätt i flaskan Nej 350 μL smältinsats Paket med 100
10578965 475 μl Sätt i flaskan Ja 350 μL smältinsats Paket med 100
11975703 2,0 ml Platt botten Nej None Paket med 100
11317381 1,5 ml Djup brunnsbas Nej 10 μl behållare Paket med 100
12680356 375 μl Sätt i flaskan Ja 200 μL smältinsats Paket med 100
12433578 2,0 ml Platt botten Nej None Paket med 100
12443578 2,0 ml Platt botten Ja None Paket med 100
12473578 1,7 ml Avsmalnande bas Nej 30 μl reservoar Paket med 100
12656907 1,4 ml Avsmalnande bas Nej 150 μl reservoar Paket med 100
11573680 0,3 ml Sätt i flaskan Ja 300 μL smältinsats Paket med 500
11593780 1,5 ml Avsmalnande bas Nej 30 μl reservoar Paket med 100
11533680 4,0 ml Platt botten Nej None Paket med 500
12085540 1,2 ml Dornbas Nej 10 μl behållare Paket med 100
11563690 2,0 ml Platt botten Ja None Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 14849810 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C50001W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing with vials built with the innovative Advanced Vial Closure System (AVCS).
Nearly eliminate septa push-through and improve sealing. Thermo Scientific™ 9 mm Clear Glass Screw Thread Vials are 12 x 32 mm and built with Advanced Vial Closure System (AVCS). This innovation not only prevents septa push through, but provides a stop point for the cap to prevent over- or under-tightening and provide an optimal, consistent seal every time. Vials are made from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards. Choose from Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • 9mm wide opening vials
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
Choose the right vial for your needs 
  • Fill vials easily with the wide neck opening; requires 6mm diameter micro-inserts
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Find the best insert for your sample needs
  • Microseal inserts
  • Polyspring inserts self-align and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
  • Pulled point inserts provide an economical choice for noncritical applications
Get the sealing and performance of a crimp top vial
  • Sure Stop vial design incorporates a definite stopping point in the vial finish
  • Removes all subjectivity in achieving optimal seal compression closing a vial
  • Prevents over- or under-tightening of closures
  • Gives an optimal seal every time
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosampler
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Clear Glass w/ID Patch
Diameter (metrisk) öppning 9 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 2,0 ml
Infoga typ None
Volym (metrisk) Rest <170 μL
Basstil Platt botten
Produktlinje Surestop
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp SureStop Vial (AVCS)
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.