Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Amber Screw Thread Kits
Description
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina LC/MS-, GC/MS- och kromatografiapplikationer med hög känslighet. Thermo Scientific™ 9 mm bärnstensfärgad glasskruv MS-certifierade flaska Convenience Kits är fullständigt testade med flera metoder för 15 kritiska parametrar. Varje förpackning levereras med ett certifikat om överensstämmelse. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, flaskor finns i monterade och omonterade kit. Ett sortiment av 9 mm flaskor med bred öppning och ett urval av förslutningar finns tillgängliga för att passa din applikation.
Omonterade kit
- 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa
- Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd
- Genomskinliga brickor gör det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare
Monterade kit
- 100 injektionsflaskor med förmonterade lock och septa
- Förpackad i praktiska flaskbrickor med genomskinliga lock
Spécification
Spécification
| Stängningsfärg | Svart |
| Färg (sigill) | Rensa/Klara |
| Beskrivning | Monterat kit, 4 ml 13-425 skruvflaska |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Förslits | Nej |
| Septum | Bonded Clear PTFE/Clear Silikon |
| Antal per förpackning | 100 |
| Volym (metrisk) Totalt | 4 mL |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Afficher plus |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.