Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Amber Screw Thread Kits
Beskrivning
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina LC/MS-, GC/MS- och kromatografiapplikationer med hög känslighet. Thermo Scientific™ 9 mm bärnstensfärgad glasskruv MS-certifierade flaska Convenience Kits är fullständigt testade med flera metoder för 15 kritiska parametrar. Varje förpackning levereras med ett certifikat om överensstämmelse. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, flaskor finns i monterade och omonterade kit. Ett sortiment av 9 mm flaskor med bred öppning och ett urval av förslutningar finns tillgängliga för att passa din applikation.
Unassembled kits
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
100 vials with pre-attached caps and septa
- Packaged in convenient vial trays with clear covers
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg (sigill) | Blått |
| Beskrivning | Convenience Kit, 2mL 9mm SureStop Screw Vial with AVCS Closure |
| Färg | Amber |
| Material | Glass, PTFE, Silicone |
| Förslits | Nej |
| Septum | Blå silikon/PTFE |
| Antal per förpackning | 100 |
| Volym (metrisk) Totalt | 2 mL |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.