Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Amber Screw Thread Kits
Produktkod. 15240399
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Svart
Septum:
Blå silikon/PTFE
Bonded Clear PTFE/Clear Silikon
Bunden PTFE/Silikon
Färg (sigill):
Blått
Rensa/Klara
Röd/Vit
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Septum Färg (sigill) Förslits unitSize
15240399 Blått Blå silikon/PTFE Blått Ja Paket med 100
15230399 Blått Blå silikon/PTFE Blått Nej Paket med 100
12673595 Svart Bonded Clear PTFE/Clear Silikon Rensa/Klara Nej Paket med 100
15338046 Svart Bunden PTFE/Silikon Röd/Vit Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15240399 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer MSCERT500041W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina högkänsliga LC/MS- och GC/MS-applikationer. De är helt lottestade för 15 kritiska parametrar.
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina LC/MS-, GC/MS- och kromatografiapplikationer med hög känslighet. Thermo Scientific™ 9 mm bärnstensfärgad glasskruv MS-certifierade flaska Convenience Kits är fullständigt testade med flera metoder för 15 kritiska parametrar. Varje förpackning levereras med ett certifikat om överensstämmelse. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, flaskor finns i monterade och omonterade kit. Ett sortiment av 9 mm flaskor med bred öppning och ett urval av förslutningar finns tillgängliga för att passa din applikation.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg (sigill) Blått
Beskrivning Convenience Kit, 2mL 9mm SureStop Screw Vial with AVCS Closure
Färg Amber
Material Glass, PTFE, Silicone
Förslits Ja
Septum Blå silikon/PTFE
Inkluderar Vial: C4000-LV2W, Closure: C5000-64B
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Yes
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Produkttyp Unassembled Screw Vial SureStop AVCS Convenience Kit
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.