Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Amber Screw Thread Kits
Produktkod. 15338046
Stängningsfärg:
Blått
Svart
Septum:
Blå silikon/PTFE
Bonded Clear PTFE/Clear Silikon
Bunden PTFE/Silikon
Färg (sigill):
Blått
Rensa/Klara
Röd/Vit
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15338046
Brand: Thermo Scientific™ CERT500072LV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina högkänsliga LC/MS- och GC/MS-applikationer. De är helt lottestade för 15 kritiska parametrar.
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina LC/MS-, GC/MS- och kromatografiapplikationer med hög känslighet. Thermo Scientific™ 9 mm bärnstensfärgad glasskruv MS-certifierade flaska Convenience Kits är fullständigt testade med flera metoder för 15 kritiska parametrar. Varje förpackning levereras med ett certifikat om överensstämmelse. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, flaskor finns i monterade och omonterade kit. Ett sortiment av 9 mm flaskor med bred öppning och ett urval av förslutningar finns tillgängliga för att passa din applikation.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Färg (sigill) Röd/Vit
Beskrivning Convenience Kit, Certified 9mm Screw Vial, 350μL Fused Insert
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Amber
Material Glass, PTFE, Silicone
Förslits Nej
Septum Bunden PTFE/Silikon
Inkluderar Vial: C4000-LV2W, Closure: C5000-64B
Antal per förpackning 100
Produktlinje LC-GC CERT
Volym (metrisk) Totalt 475 μL
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap, Open Top, 6 mm hole
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Certified Screw Vial Convenience Kit
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Yes
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Diameter (metriskt) hål 6 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.